Merck
CLS9610100
Pyrex® graduated weathering test
volume 100 mL, O.D. × H 37 mm × 200 mm
別名:
Corning® 9610
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
製品CLS9610100は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
conical bottom tube
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 9610-100
容積測定範囲
100 mL
外径 × H
37 mm × 200 mm
関連するカテゴリー
詳細
0.5 mLまでは0.05 mL刻み、0.5~3 mLは0.1 mL刻み、3~5 mLは0.5 mL刻み、5~100 mLは1 mL刻みで目盛りが付いています。チューブの前面から180°の位置に3 mmの空気穴があります。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)