Merck
CLS8422100
Pyrex® 重サンプル用丸底遠心チューブ、ポリプロピレン製スクリューキャップおよびPTEEライナー付き
capacity 100 mL
別名:
Corning® 8422
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
物質
borosilicate glass
cap (rubber liner)
round bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 8422-100
利用可能性
not available in EU
外径 × L
43 mm × 139 mm
キャップ直径
38 mm
cap thread
38
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® heavy-duty round-bottom centrifuge tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Best suited for digestion, shaking, neutralizing, and centrifuging applications in various clinical and microbiological tests.
  • Features temperature and steam resistant screw caps for optimal product recovery.
  • Includes black phenolic threaded cap (GPI 24-410) with a glued-in, white rubber liner.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.