Merck
CLS8160100
Pyrex® graduated oil centrifuge tube
capacity 100.0 mL, O.D. × L 38 mm × 200 mm
別名:
Corning® 8160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
製品CLS8160100は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
conical bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
Corning 8160-100
外径 × L
38 mm × 200 mm
キャパシティ
100.0 mL
clear
詳細
水と石油製品中沈降物の検査用標準法に準拠。0.5 mLまでは0.05 mL刻み、0.5~2 mLは0.1 mL刻み、2~3 mLは0.2 mL刻み、3~5 mL は0.5 mL刻み、5~10 mLは1 mL刻み、10~25 mLは5 mL刻み、さらに 50、75、100 mLに白い目盛りが付いています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)