物質
borosilicate glass
cap (Plug seal)
flat bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
包装
case of 2
pack of 2
メーカー/製品名
Corning 7995-150
内径 × L
35 mm × 150 mm
キャップ直径
54 mm
Cap thread
45
色
clear
キャパシティ
100 mL
適合性
suitable for (for use in hybridization chambers)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use in hybridization incubators with rotators. Graduated, 35 mm I.D., and GL 45 size PP plug-seal screw-cap with O-ring for a leakproof seal. Available in three lengths to accept different size hybridization membranes. Replacement plug-seal caps and O-rings available separately.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)