製品CLS72686は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
詳細
Diam. tol. ± 0.75 mm
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 7268-6
外径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These PYREX® beads are useful as boiling stones, mixing beads and as packing for distillation columns. Beads are packaged in 0.45kg. (1 lb.) bottles (each bottle is one pack), which have a packing volume of approximately 360cm3 or 22 cubic inches.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック