製品CLS7103C25は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
glass
特徴
class A
graduation
包装
pack of 2 ea
case of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 7103C-25
容積測定範囲
25 mL
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Pyrex® volumetric pipettes (volume 25 mL) are calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and ASTM E-969.
- Each pipette is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
- These precision PYREX® volumetric pipettes are manufactured and calibrated "To Contain" (TC - bottom line) and "To Deliver" (TD - top line) to specifications for Class A volumetric ware.
- Color-coded markings are enameled onto the glass.
- Tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)