Merck
CLS7103C10
Corning® volumetric pipette, TC/TD, SER/CRT, Corning® 7103C
別名:
pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121510
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
glass
特徴
class A
graduation
メーカー/製品名
Corning 7103C10
利用可能性
available only in South Korea
容積測定範囲
10 mL, accuracy: 0.02 mL
キャパシティ
10 mL
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)