製品CLS709801Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
narrow-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 12
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 70980-1L
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These narrow mouth Erlenmeyer flasks have uniform wall thickness which provide the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance. Approximate graduations are in durable blue enamel. An extra large marking space is also provided.
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)