Merck
CLS708710
Pyrex® wide tip serological pipettes, reusable, color-coded
volume 10.0 mL
別名:
Corning® 7087
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
包装
case of 12 ea
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Corning 7087-10
目盛・精度の測定範囲
0-9.5 mL, accuracy: 0.1 mL
容積測定範囲
10.0 mL
外径 × L
10 mm × 350 mm
キャパシティ
10 mL
チップサイズ
, Wide
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Large tip opening allows more rapid intake and delivery of suspensions and viscous materials. Colored graduations are enameled onto the glass. Two narrow bands or one wide band at the top indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)