Merck
CLS70792N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 2.0 mL
別名:
pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
製品CLS70792Nは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
包装
case of 700 ea
メーカー/製品名
Corning 7079-2N
容積測定範囲
2.0 mL
キャパシティ
2.0 mL
チップサイズ
, Narrow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)