Merck
CLS70782N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
別名:
Corning® 7078
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
製品CLS70782Nは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
詳細
plugged
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Corning 7078-2N
容積測定範囲
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
キャパシティ
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are designed for the larger-volume user. They are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out and are packed to permit easy access to several pipettes at a time without contaminating the entire case. Similar to No. 7077, except multi-packed in plastic bags.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)