Merck
CLS70775N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 5.0 mL
別名:
Corning® 7077
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.04
製品CLS70775Nは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
無菌性
sterile
特徴
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
包装
pack of 120 ea
case of 720 ea
メーカー/製品名
Corning 7077-5N
測定範囲
accuracy: 0.1 mL
キャパシティ
5.0 mL
容量
5.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
  • Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
  • Includes negative graduations for additional working volume.
  • Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
These disposable serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow -out. Individually wrapped. Sterile. Plugged
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)