製品CLS703201Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
round bottom flask
short
ジョイント
joint ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard taper joint
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 70320-1L
キャパシティ
1,000 mL
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These round bottom boiling flasks have full length outer joints, but with shorter necks. Wall thicknesses are controlled to provide balance between thermal expansion and mechanical strength for greater shock resistance.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)