Merck
CLS6980G8
Pyrex® NMRチューブ(5 mm直径)
60 MHz, L 8 in.
別名:
Corning® 6980
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
NB.43
製品CLS6980G8は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
L
8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
直径5 mm、長さ8インチの精密なPYREX™ NMRチューブは、良質のホウケイ酸ガラス製であり、すりガラスジョイント、バルブ、真空ラックに適合します。60MHzで行うNMR分光器での使用を想定してデザインされています。外径は4.97 + 0.000~0.013 mm。交換用キャップについては、CLS69895をご覧ください。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)