Merck
CLS6949K
Corning® organic chemistry glassware kit
with 14/20 joints
別名:
Corning® 6949Eおよび6949K
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品CLS6949Kは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Corning 6949K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Kits utilize ground-glass joints throughout and are available in three standard joint sizes. All are supplied complete with vinyl case in which components are mounted in urethane foam.
Components:
1.
Distilling column
2. West condenser
3. Separatory funnel, 125 mL
4. Bleed tube
5. Rubber thermometer holder
6. Thermometer adapter
7. Round-bottom flask, 100 mL
8. Round-bottom flask, 250 mL
9. 3-way adapter, 3 ground-glass joints
10. Round-bottom flask, 50 mL
11. Vacuum adapter
12. Claisen adapter
13. Round-bottom flask, 25 mL
14. PYREX stopper
15. Round-bottom flask, 500 mL
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)