製品CLS6949EBOは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
メーカー/製品名
Corning 6949E-BO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kits utilize ground-glass joints throughout and are available in three standard joint sizes. All are supplied complete with vinyl case in which components are mounted in urethane foam.
Components:
1. Distilling column
2. West condenser
3. Separatory funnel, 125 mL
4. Bleed tube
5. Rubber thermometer holder
6. Thermometer adapter
7. Round-bottom flask, 100 mL
8. Round-bottom flask, 250 mL
9. 3-way adapter, 3 ground-glass joints
10. Round-bottom flask, 50 mL
11. Vacuum adapter
12. Claisen adapter
13. Round-bottom flask, 25 mL
14. PYREX stopper
15. Round-bottom flask, 500 mL
Components:
1. Distilling column
2. West condenser
3. Separatory funnel, 125 mL
4. Bleed tube
5. Rubber thermometer holder
6. Thermometer adapter
7. Round-bottom flask, 100 mL
8. Round-bottom flask, 250 mL
9. 3-way adapter, 3 ground-glass joints
10. Round-bottom flask, 50 mL
11. Vacuum adapter
12. Claisen adapter
13. Round-bottom flask, 25 mL
14. PYREX stopper
15. Round-bottom flask, 500 mL
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)