Merck
CLS6949
Corning® organic chemistry glassware kit with 24/40 joints
borosilicate glass (code 7740), non-sterile
別名:
Corning® 6949
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品CLS6949は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass (code 7740)
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 6949
関連するカテゴリー
詳細
キットは、グラウンドガラスジョイントを利用し、内容物が発泡ウレタンにおかれた状態でビニルケースで供給されます。
構成内容:
1.
シリンダーの漏斗、100 mL
2. リービッヒ冷却器
3. コールドフィンガー冷却器
4. Pyrexストッパー®
5. 真空蒸留アダプター
6. ゴム製温度計ホルダー
7. 蒸留アダプター
8. 接続アダプター(2 ea)
9. 丸底フラスコ、500 mL
10. 反応容器チューブ
11. 乾燥管
12. 温度計
13. アウトレットアダプター
14. 丸底フラスコ、250 mL
15. 丸底フラスコ、100 mL
構成
Components:
1.
Liebig condenser column
2. Cold-finger condenser
3. Round-bottom boiling flask, 100 mL
4. Round-bottom boiling flask, 250 mL
5. Round-bottom boiling flask, 500 mL
6. Graduated separatory funnel, 100 mL
7. PYREX® stopper
8. Reaction-vessel tube
9. Drying tube
10. Adapter outlet tube
11. Distilling tube adapter
12. Connecting tube adapters (2 each)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)