製品CLS66402125は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
栓サイズ
2
ストッパーサイズ
22
メーカー/製品名
Corning 66402-125
漏斗容量
125 mL
ステム外径 × L
10 mm × 65 mm , below stopcock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保護プラスチックがコーティングされています。コーティングは、ガラスが粉々になるのを防ぐのに役立ち、こぼれを減らします。完全にオートクレーブ可能(121°C)で、耐熱衝撃性があります。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)