Merck
CLS630242L
PYREXPLUS® シングルスケール付メスシリンダー、保護コーティング付き
volume 2,000 mL
別名:
Corning® 63024
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
製品CLS630242Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
subdivision 20.0 mL
メーカー/製品名
Corning 63024-2L
tol. measuring range
10.0 mL
容量
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • 「供給するため」のキャリブレーション
  • 単一メートル目盛り
  • プラスチックによる保護コーティングは、ガラスが粉々になるのを防ぐとともに漏れを減らします。
  • オートクレーブ可能(121°C)
  • 熱衝撃耐性
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)