Merck
CLS4985250
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
ネックスレッドサイズ
38-430
無菌性
non-sterile
特徴
cap
closure type Screw cap
subdivision 25 mL
包装
case of 24
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 4985-250
容積測定範囲
50-200 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)