Merck
CLS44442L
Pyrex® baffled shaker flasks
flask capacity 2000 mL
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS44442Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
Delong
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
closure type Closure cap
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 4444-2L
フラスコ容量
2000 mL
ネック外径
38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Pyrex® baffled shaker flasks are made of optically clear borosilicate glass.
  • Delong-style Erlenmeyer flasks feature three baffle indents to provide greater agitation of solutions to improve oxygen or gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers.
  • Heavy, fire-polished, long necks reduce splashing and accept two-position PP closures.
  • Uniform wall thickness ensures an optimal balance between mechanical strength and thermal shock resistance.
  • Includes a marking spot for convenience.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)