Merck
CLS361125
Pyrex® moisture test distilling receiver, 24/40 joints
capacity 25 mL
別名:
Corning® 3611
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 3611-25
H
317 mm
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Graduated, from 0 to 1 mL, in 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. Graduation intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.