Merck
CLS3580
Corning®ディスポーザブルスピナーフラスコ
with vent caps, capacity 1 L, sterile
別名:
スケールアップ 細胞培養フラスコ, 細胞培養スピナーフラスコ, 細胞培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品CLS3580は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
high-density polyethylene cap
polystyrene flask
vent cap
無菌性
sterile
sterile
特徴
cap
closure type Vented cap
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 3580
キャパシティ
1 L
有効容積
300-1000 mL
フィッティング
cap for GL 45
GL 45 neck
適合性
suitable for (scale-up cell culture; production of secreted proteins)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning®ディスポーザブルスピナーフラスコ
Corning製ディスポーザブルスピナーフラスコは、組み立てる必要がない単回使用の培養フラスコとして設計されています。これらのスピナーフラスコは、分泌タンパク質の製造に加えて、スケールアップ用の細胞培養容器に適しています。
利便性
Corningディスポーザブルスピナーフラスコシステムは、パドルおよび一体化したマグネットが付いてそのまま使用可能です。時間がかかる組み立て、洗浄、再組み立ては必要ありません。
信頼性
ガンマ線照射済みのバージンポリスチレン製スピナーフラスコシステムです。非発熱性の無菌ユニットが保証されます。洗剤の残留やコンタミネーションの心配がありません。
互換性
ISO 10993規格のポリスチレン製であり、浮遊細胞株の増殖およびマイクロキャリアビーズを利用した接着依存性細胞の培養に用いられる従来のガラススピナーフラスコと同等です。
性能
パドルの大きさと高さは、各容器の大きさに最適化されています。独自の一体化マグネットにより、実験室用のどのような低速撹拌棒を使用しても必要な速度のスムーズかつ均等な回転が得られます。専用設計のフランジにより、容器が撹拌プレートの表面から浮き上がってフラスコ内の発熱が抑えられます。
結論
  • 大容量ディスポーザブルスピナーフラスコの細胞増殖および生存率は、従来のガラス製スピナーフラスコのものと同等です。
  • さまざまな細胞型を大容量のディスポーザブルスピナーフラスコで培養できます。
  • ディスポーザブルスピナーフラスコは、標準的なガラス製スピナーフラスコと同じ通気性を維持します。
  • ガラス製スピナーフラスコの培養細胞とディスポーザブルスピナーフラスコの培養細胞は代謝的に同等です。
  • ディスポーザブルスピナーフラスコの培養細胞は、従来のガラス製スピナーフラスコの培養細胞と同量のタンパク質を分泌します。
Convenience
The Corning disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
Confidence
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Compatibility
Made of ISO 10993 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Performance
The paddle size and height is optimized for each vessel size. A unique integrated magnet provides a smooth, even rotation at required speeds on any laboratory slow speed stirrer. Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raises the vessel off the stir-plate surface.
Conclusions
  • Disposable large volume spinner flasks are equivalent to conventional glass spinner flasks for cell growth and viability
  • A variety of cell types can be cultured in large volume disposable spinner flasks
  • Disposable spinner flasks maintain equal aeration as compared to standard glass spinner flasks
  • Cultured cells from glass and disposable spinner flasks are metabolically equivalent
  • Culured cells in disposable spinner flasks product equal amounts of secreted proteins as cells cultured in traditional glass spinner flasks
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)