Merck
CLS317012
Pyrex® heavy wall drying tray
top W × L × H 305 mm × 457 mm × 72 mm
別名:
Corning® 3170
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
Corning 3170-12
上部W × L × H
305 mm × 457 mm × 72 mm
詳細
これらの丈夫なパイレックス乾燥トレイ皿は熱気または蒸気滅菌に耐え、トレイの乾燥、染色、または展開に役立ちます。ゲル電気泳動またはペーパークロマトグラフィーに使用できます。直熱の上に置かないでください。オーブンでのみ使用してください。
  • 再利用可能
  • 頑丈なリム
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)