特徴
subdivision 1.0 mL
メーカー/製品名
Corning 3042-100
tol. measuring range
0.6 mL
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Calibrated "to contain"
- Single metric scale
- White enamel scale against red band
- Removable PE bumperguard
その他情報
made in accordance with ASTM E133
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)