Merck
CLS211050
Pyrex® Rotaflo® dual plug white enamel burettes, with Rotaflo® stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
別名:
Corning® 2110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
製品CLS211050は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 0.10 mL
メーカー/製品名
Corning 2110-50
容積測定範囲
50 mL, accuracy: 0.10 mL
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Automatic-zero, dual stopcock helps eliminate titration errors. Straight-bore with white enamel marks; 3mm bore, greaseless stopcocks.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)