Merck
CLS17304H
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 120 mL
別名:
storage vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.11
製品CLS17304Hは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
translucent polypropylene
メーカー/製品名
Corning 1730-4H
直径× H
45 mm × 91 mm
容量
120 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)