製品CLS12901Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
flat bottom flask
narrow-mouth bottle
neck (offset)
polypropylene cap
rectangular bottle
特徴
autoclavable
cap: no
包装
pack of 18 ea
メーカー/製品名
Corning 1290-1L
キャパシティ
1000 mL
直径× H
55x120 mm × 255 mm
詳細
This bottle is designed so that when laid flat, it will hold approximately one-half of the stated capacity of solution. Offset neck is tool-finished for increased strength and uniform stopper fit. It is useful for growing mass cultures and single or monolayer cultures. Will withstand repeated sterilization (wet or dry).
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)