Merck
CF0029
Sigma-Aldrich
4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluoropropionic acid Cs salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H9F4O5Cs
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
アプリケーション
4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluoropropionic acid Cs salt is as a less hygroscopic, crystalline source of 4-ethoxycarbonylphenoxytetrafluoropropionic acid. The ester group can be used to further build up molecular complexity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CF0029-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.