Merck
CF0023
Sigma-Aldrich
4-Bromophenoxytetrafluoethyl trimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C11H13BrF4OSi
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
アプリケーション
After being activated with silicophilic activators, like fluorides, alkoxides or carboxylates, 4-bromophenoxytetrafluoroethyl trimethylsilane serves as a nucleophilic source of the 4-bromophenoxytetrafluoroethyl moiety in reaction with electrophiles such as aromatic aldehydes. The aromatic bromide can be used to build up molecular complexity using Pd-catalyzed cross couplings.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
Product of CF Plus Chemicals.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
CF0023-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
現在、フルオロアルキル化反応に用いる試薬には、Togni試薬、超原子価ヨウ素パーフルオロアルキル化試薬や、合成終盤でのフルオロアルキル基の導入を可能にするフルオロアルキルブロミド、シラン、カルボキシレート、およびスルホニルフルオリドがあります。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.