Merck
CDS014672
Sigma-Aldrich
4-(3,3-dimethyl-ureido)benzoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O3
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CN(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c1-12(2)10(15)11-8-5-3-7(4-6-8)9(13)14/h3-6H,1-2H3,(H,11,15)(H,13,14)
InChI Key
IIWJGCYPFFTHDB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS014672-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tami L Swenson et al.
Nature communications, 9(1), 19-19 (2018-01-04)
Metagenomic sequencing provides a window into microbial community structure and metabolic potential; however, linking these data to exogenous metabolites that microorganisms process and produce (the exometabolome) remains challenging. Previously, we observed strong exometabolite niche partitioning among bacterial isolates from biological