solid
SMILES記法
CCCCCC(=O)SC
InChI
1S/C7H14OS/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
AKGAHYLJHAOPKQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Structure (London, England : 1993), 26(2), 199-208 (2018-01-09)
Lipases and esterases constitute a group of enzymes that catalyze the hydrolysis or synthesis of ester bonds. A major biotechnological interest corresponds to thermophilic esterases, due to their intrinsic stability at high temperatures. The Pf2001 esterase from Pyrococcus furiosus reaches its