Merck
CDS010553
Sigma-Aldrich
2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19NO4
分子量:
313.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C18H19NO4/c1-3-19(4-2)12-9-10-15(16(20)11-12)17(21)13-7-5-6-8-14(13)18(22)23/h5-11,20H,3-4H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI Key
FQNKTJPBXAZUGC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS010553-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Markus Stoeckelhuber et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(30), 8143-8152 (2019-11-28)
Uvinul® A plus (DHHB) is a synthetic benzophenone derivative mainly used in sunscreens, and also in other skin care products. The compound is authorized by the EU as UV filter and a maximum concentration of 10% in consumer products is
Mingguang Ren et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 249, 119299-119299 (2020-12-21)
Multiple types of metal ions and active small molecules (reactive nitrogen species, reactive oxygen species, reactive sulfur species, etc.) exist in living organisms. They have connections to each other and can interact and/or interfere with each other. To investigate the