Merck
CDS009640
Sigma-Aldrich
dichlorobis(chlorodi-tert-butylphosphine) palladium (ii)
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H36Cl4P2Pd
CAS番号:
分子量:
538.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(Cl)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/2C8H18ClP.2ClH.Pd/c2*1-7(2,3)10(9)8(4,5)6;;;/h2*1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
SBVNVPYALHOWLN-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS009640-100MG:
試験成績書(COA)