Merck
CDS006775
Sigma-Aldrich
Nicotinoyl azide
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N4O
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[N-]=[N+]=NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H4N4O/c7-10-9-6(11)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H
InChI Key
ZNSIOEUWGZNHAQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniela Georgieva et al.
Nucleic acids research, 48(15), e88-e88 (2020-07-28)
DNA synthesis is a fundamental requirement for cell proliferation and DNA repair, but no single method can identify the location, direction and speed of replication forks with high resolution. Mammalian cells have the ability to incorporate thymidine analogs along with