スキップする
CDS004635
6-Bromo-2-naphthoic acid
AldrichCPR
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥26,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H7BrO2
分子量:
251.08
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
¥26,900
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
functional group
bromo
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
NPMCAVBMOTZUPD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
73178B7252638862
description
AldrichCPR
description
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT)
description
≥98%
description
97%
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
functional group
bromo
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
bromo
functional group
fluoro, carboxylic acid
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)