Merck
CDS003867
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrFN
分子量:
200.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Fc1cc(Br)cc(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
InChI Key
IADLVSLZPQYXIF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS003867-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Keunpoong Lim et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 94, 349-354 (2014-10-12)
The radiotracer 3-[(18)F]fluoro-5-(2-pyridinylethynyl)benzonitrile, or [(18)F]FPEB, is a promising PET imaging agent for the metabotropic glutamate subtype 5 receptor (mGluR5). In an effort to develop a routine production method of this radiotracer for use in clinical research we adapted its radiosynthesis