Merck
CBR01099
Sigma-Aldrich
1-イソプロピル-2-メチルピペラジン
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,200
¥25,200
出荷予定日2025年5月07日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2
CAS番号:
分子量:
142.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,200
出荷予定日2025年5月07日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CC1N(CCNC1)C(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-7(2)10-5-4-9-6-8(10)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
GGROKFCODOVWLX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
最大0.5当量の炭酸を含む可能性があります。
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
ChemBridge Corp.の製品です。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)