Merck
C97601
Sigma-Aldrich
Cyclododecene, mixture of cis and trans
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22
CAS番号:
分子量:
166.30
Beilstein:
2037841
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
232-245 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCCCCC=CCCCC1
InChI
1S/C12H22/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2H,3-12H2/b2-1-
InChI Key
HYPABJGVBDSCIT-UPHRSURJSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C97601-100G:
C97601-BULK:
C97601-5G:
C97601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)