Merck
C64800
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl glycidyl ether
99%
別名:
4-Chlorophenyl 2,3-epoxypropyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9ClO2
CAS番号:
分子量:
184.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-5-9-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
InChI Key
KSLSZOOZWRMSAP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C64800-100G:
C64800-5G:
C64800-BULK:
C64800-VAR:
C64800-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kai Wu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(22), 9511-9521 (2015-06-20)
Enantioselective hydrolysis of racemic epoxides mediated by epoxide hydrolases (EHs) is one of the most promising approaches to obtain enantiopure epoxides. In this study, we identified and characterized a novel EH (TpEH1) from Tsukamurella paurometabola by analyzing the conserved catalytic