Merck
C5505
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxo-3-piperidinecarboxylate
99%
別名:
3-Carbethoxy-2-piperidone, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidone, Ethyl 2-piperidone-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO3
CAS番号:
分子量:
171.19
Beilstein:
6212
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
crystals
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCCNC1=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-9-7(6)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
DUMNOWYWTAYLJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5505-25G-A:
C5505-BULK-A:
C5505-5G-A:
C5505-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Rodriguez et al.
International journal of peptide and protein research, 39(3), 273-277 (1992-03-01)
Racemic "carba" pseudo-dipeptide units such as Gly-psi(CH2-CH2)-D,L-Xaa were obtained either through the Horner-Emmons condensation of N-tert.-butyloxycarbonyl-beta alaninal with the appropriate substituted triethyl phosphonacetate, or from commercially available 3-carbethoxy-2-piperidone.