Merck
C27107
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzyl alcohol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
142.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChI Key
ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C27107-BULK:
C27107-5G:
C27107-VAR:
C27107-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is