Merck
C204
Supelco
カルマガイト
metal indicator
別名:
1-(1-ヒドロキシ-4-メチル-2-フェニルアゾ)-2-ナフトール-4-スルホン酸, 3-ヒドロキシ-4-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニルアゾ)ナフタレン-1-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC10H5[N=NC6H3(OH)CH3]SO3H
CAS番号:
分子量:
358.37
Beilstein:
708596
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
カルマガイト, indicator grade
グレード
indicator grade
形状
powder and chunks
テクニック
titration: suitable
mp
330 °C (lit.)
λmax
602 nm
SMILES記法
Cc1ccc(O)c(c1)N=Nc2c(O)cc(c3ccccc23)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O5S/c1-10-6-7-14(20)13(8-10)18-19-17-12-5-3-2-4-11(12)16(9-15(17)21)25(22,23)24/h2-9,20-21H,1H3,(H,22,23,24)
InChI Key
VBRNLOQCBCPPHL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MPL(4352)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物学的材料中のマグネシウム測定に用いられます。
カルシウムまたはマグネシウムをEDTAで滴定する際に指示薬として用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C204-10G-A:
C204-VAR-A:
C204-BULK-A:
C204-25G-A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of magnesium in serum by the technicon SMAC with a calmagite method with blank correction.
S Brown et al.
Clinical chemistry, 36(11), 1990-1991 (1990-11-01)
T Fujita et al.
Clinical chemistry, 41(9), 1302-1305 (1995-09-01)
We report a method for assaying magnesium in serum and urine involving only one enzyme, isocitrate dehydrogenase (NADP+)(EC 1.1.1.42), which requires magnesium ion for activity. The enzymatic reduction of NADP+ by isocitrate increases in rate linearly up to at least
Avoiding serum matrix effect in calmagite compleximetric measurements of magnesium.
N J Frandsen et al.
Clinical chemistry, 33(5), 719-719 (1987-05-01)
R J Liedtke et al.
Clinical chemistry, 30(11), 1801-1804 (1984-11-01)
We describe an automated method for magnesium assay, for use with the Cobas-Bio centrifugal analyzer. Magnesium is reacted with calmagite, a dye, and the absorbance of the magnesium-dye complex at 520 nm is measured. EDTA is then added to break
Tippu S Sheriff et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (44)(44), 5119-5122 (2007-11-07)
Hydrogen peroxide (H(2)O(2)) generated from the manganese(II) catalysed reduction of dioxygen has been shown to efficiently oxidize Calmagite (3-hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)naphthalene-1-sulfonic acid) in aqueous solution at pH 8.0 and 20 +/- 1 degrees C with de-protonated Tiron (1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonate, disodium salt) acting as