Merck
C110604
Sigma-Aldrich
シクロオクチルアミン
97%
別名:
アミノシクロオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H15NH2
CAS番号:
分子量:
127.23
Beilstein:
2689120
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8H,1-7,9H2
InChI Key
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C110604-100G:
C110604-5G:
C110604-VAR:
C110604-25G:
C110604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stelios Eleftheratos et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(14), 4182-4187 (2010-06-24)
Interaction of aminoadamantanes with the influenza A virus M2 proton channel was analyzed by docking simulations of a series of synthetic aminoadamantane derivatives, of differing binding affinity, into the crystal structure of the transmembrane (M2TM) pore. The pore blocking model