Merck
BR90262
BRAND® ETFE beaker with spout, low form
volume 1000 mL, with graduation
別名:
ビーカー, プラスチック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥27,010
¥27,010
出荷予定日2025年4月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥27,010
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥27,010
出荷予定日2025年4月17日
物質
ETFE
特徴
with graduation
メーカー/製品名
BRAND 90262
容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made from high-quality ETFE (ethylene-tetrafluoroethylene), this translucent beaker offers excellent chemical resistance, making it ideal for handling various substances in laboratory settings. The low form provides stability and ease of use, allowing for efficient mixing and pouring of liquids. Clearly marked graduations facilitate accurate measurement of liquids, ensuring precision in experiments and formulations. The beaded rim enhances strength and provides a comfortable grip, making handling safer and more efficient.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)