¥23,510
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polypropylene
詳細
in addition to ISO 7056
特徴
graduations
beaded rim and spout
メーカー/製品名
BRAND 87624
容量
3000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® PP Beaker with Spout in low form is crafted from high-clarity polypropylene (PP) and complies with ISO 7056 standards, ensuring durability and reliability for laboratory applications. This beaker features clear graduation markings for precise measurement, along with a beaded rim that enhances strength and provides a comfortable grip. The integrated spout allows for easy pouring, minimizing spills and improving accuracy during liquid transfer. To preserve the marks and inscriptions, it is recommended to clean the beaker at temperatures up to a maximum of 60 °C.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)