¥27,010
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polystyrene
transparent wells
無菌性
sterile
特徴
lid
single packed
包装
pack of 10 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
メーカー/製品名
BRAND 782890
サイズ
24 well
適合性
suitable for (bacteriological assays)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PS. cellGrade™ plus surface, sterile, hydrophilic with different chemical groups, such as carboxyl and hydroxyl groups, that are freely accessible.Cover with condensation rings.Manufactured according to the requirements in ANSI/SLAS Standards 1 and 4.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
特徴および利点
- Optimal cell growth thanks to cellGrade™ plus surface
- Side well access for easier pipetting and removing cover slips
- Perfect positioning of the BRANDplates® insert
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)