物質
polystyrene
transparent wells
無菌性
sterile
特徴
lid
single packed
包装
pack of 10 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
メーカー/製品名
BRAND 782880
サイズ
24 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PS. pureGrade S surface, untreated, sterile, cover with condensation rings.Manufactured according to the requirements in ANSI/SLAS Standards 1 and 4.BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
特徴および利点
• Non-treated surface• Side well access for easier pipetting and removing cover slips• Perfect positioning of the BRANDplates® insert
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)