Merck
BR780770
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
white
別名:
チューブ, マイクロ遠心チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥26,390
¥26,390
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥26,390
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
¥26,390
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
white
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
BRAND 780770
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Applications: -196 °C to +121 °C.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)