¥18,560
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
PVC
特徴
for small volume pipettes, nine oblong dividers
メーカー/製品名
BRAND 768515
L × W × H
355 mm × 300 mm × 45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Pipette Tray is made from durable PVC and is designed as an efficient drawer organizer for graduated and bulb pipettes.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)